Learn More
4-Hydroxypiperidin, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5382-16-1 | C5H11NO | 101.15 g/mol
101.00 CHF - 929.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 5382-16-1 |
---|---|
Summenformel | C5H11NO |
Molekulargewicht (g/mol) | 101.15 |
MDL-Nummer | MFCD00005999 |
InChI-Schlüssel | HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine |
PubChem CID | 79341 |
IUPAC-Name | Piperidin-4-ol |
SMILES | C1CNCCC1O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10130392
|
Thermo Scientific Acros
366510250 |
25 g |
101.00 CHF
25 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10619092
|
Thermo Scientific Acros
366511000 |
100 g |
277.00 CHF
100 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11906331
|
Thermo Scientific Acros
366515000 |
500 g | N/A | |||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
5382-16-1 | |
101.15 | |
HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N | |
79341 | |
C1CNCCC1O |
C5H11NO | |
MFCD00005999 | |
4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine | |
Piperidin-4-ol |
Spezifikation
4-Hydroxypiperidine | |
5382-16-1 | |
100.0 | |
108.0°C to 114.0°C (10.0 mmHg) | |
99% min. (GC) | |
C5H11NO | |
21,I,188 | |
Solubility in water: soluble. | |
C1CNCCC1O | |
101.15 | |
101.15 |
99+% | |
99.0 | |
85.0°C to 90.0°C | |
107°C | |
Glasflasche | |
MFCD00005999 | |
4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine | |
HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N | |
Piperidin-4-ol | |
79341 | |
99+% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 226-373-1
- 4-Hydroxypiperidine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.