Learn More
4-Hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11445377
Verfügbar ab: 19-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445377
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11445377
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22723.06
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5382-16-1 | C5H11NO | 101.149 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5382-16-1
Summenformel C5H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 101.149
MDL-Nummer MFCD00005999
InChI-Schlüssel HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 79341
IUPAC-Name Piperidin-4-ol
SMILES C1CNCCC1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxypiperidine
Schmelzpunkt 86°C to 90°C
pH 11.5 to 11.7
Siedepunkt 108°C to 114°C (10 mmHg)
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Amine-like
Menge 5 g
UN-Nummer UN3263
Beilstein 102738
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 101.15
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10245188 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2023 Catalog NumberB22723.22,B22723.14,B22723.06
ChargennummerI8026A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22723.22,B22723.14,B22723.06
Chargennummer10230671 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22723.22,B22723.14,B22723.06
ChargennummerI3374A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22723.22,B22723.14,B22723.06
Chargennummer61380006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberB22723.22,B22723.14,B22723.06
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxypiperidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Piperidin-4-ol
Name des Produkts
4-Hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >