Learn More
4-Hydroxyphenylessigsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10416930
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Hydroxyphenylessigsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10416930
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10416930
Marke: Thermo Scientific Acros 121710250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 156-38-7 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 156-38-7
Summenformel C8H8O3
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
MDL-Nummer MFCD00004347
InChI-Schlüssel XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxyphenylacetic acid, 2-4-hydroxyphenyl acetic acid, p-hydroxyphenylacetic acid, 4-hydroxyphenyl acetic acid, 4-hydroxyphenylacetate, 4-hydroxybenzeneacetic acid, benzeneacetic acid, 4-hydroxy, p-hydroxyphenyl acetic acid, parahydroxy phenylacetic acid, 4-carboxymethylphenol
PubChem CID 127
ChEBI CHEBI:18101
IUPAC-Name 2-(4-Hydroxyphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxyphenylacetic acid
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 147.0°C to 152.0°C
Farbe Creme zu Weiß oder Tan
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H4CH2CO2H
Menge 25 g
Beilstein 10, 190
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0464489 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/07/2024 Catalog Number121711000,121710250
ChargennummerA0434127 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog Number121711000,121710250
ChargennummerA0398362 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number121711000,121710250
ChargennummerA0370279 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number121711000,121710250
ChargennummerA0410274 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/01/2022 Catalog Number121711000,121710250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Hydroxyphenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-Hydroxyphenylessigsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals >