Learn More
4-(Hydroxymethyl)-tetrahydropyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15441849
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(Hydroxymethyl)-tetrahydropyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441849
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15441849
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64568.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 14774-37-9 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Wird als Reagenz zur Identifizierung und Optimierung von Pteridinon-Toll-ähnlichen Rezeptor7-Agonisten verwendet, die zur oralen Behandlung von viraler Hepatitis verwendet werden können. 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran ist auch ein Ausgangsmaterial für [1-[(Tetrahydro-2H-pyran-4-yl)methyl]-1H-indol-3-yl](2,2,3,3-tetramethylcyclopropyl)methanon, ein Arzneimittel, das als CB2-Cannabinoid-Rezeptor-Agonist wirkt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14774-37-9
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00457804
InChI-Schlüssel YSNVSVCWTBLLRW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran-4-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl tetrahydropyran, oxan-4-yl methanol, tetrahydro-pyran-4-yl-methanol, tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanol, 2h-pyran-4-methanol, tetrahydro, 4-hydroxymethyltetrahydropyran, oxan-4-yl-methanol
PubChem CID 2773573
SMILES OCC1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Hydroxymethyl)tetrahydropyran
Siedepunkt 111°C to 115°C (15 mmHg)
Flammpunkt 61°C (142°F)
Brechungsindex 1.46
Menge 5 g
Beilstein 103069
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name (Oxan-4-yl)methanol
Formelmasse 116.16
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer81302286 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerH64568.MD,H64568.06,H64568.03
ChargennummerN16D026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 ArtikelnummerH64568.MD,H64568.06,H64568.03
ChargennummerU06B004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerH64568.MD,H64568.06,H64568.03
ChargennummerU17D064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerH64568.MD,H64568.06,H64568.03
Chargennummer5010R31P Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 ArtikelnummerH64568.MD,H64568.06,H64568.03
Name des Produkts
4-(Hydroxymethyl)-tetrahydropyran, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >