Learn More
4-(Hydroxymercuri)benzoesäure-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 138-85-2 | C7H5HgNaO3 | 360.69 g/mol
25.30 CHF - 94.80 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 138-85-2
Summenformel C7H5HgNaO3
Molekulargewicht (g/mol) 360.69
MDL-Nummer MFCD00002527
InChI-Schlüssel BERBQUNVJGVZCX-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 4-carboxylatophenyl mercury hydrate, sodium hydrate p-mercuribenzoate
PubChem CID 23667696
IUPAC-Name Natrium;(4-carboxylatophenyl)mercury;hydrat
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)[O-])[Hg].O.[Na+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Die angegebenen Produkte enthalten Quecksilber. Entsorgen Sie keine quecksilberhaltigen Produkte im Hausmüll. Quecksilberhaltige Produkte sind als gefährlicher Abfall zu recyceln oder zu entsorgen. Produkte, die Quecksilber enthalten, sind möglicherweise durch lokale, staatliche oder bundesstaatliche Gesetze geregelt. Einige quecksilberhaltige Produkte stehen in einigen Bundesstaaten nicht zum Verkauf.
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10576592
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
412070010
1 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10321781
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
412070100
10 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
4-(Hydroxymercuri)benzoesäure-Natriumsalz, 98 %, Thermo Scientific Chemicals