Learn More
4-Hydroxybenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11410623
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Hydroxybenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410623
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11410623
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12702.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5351-23-5 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5351-23-5
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.153
MDL-Nummer MFCD00007605
InChI-Schlüssel ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-hydroxybenzhydrazide, 4-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzhydrazide, p-hydroxybenzoic acid hydrazide, 4-hydroxybenzoylhydrazine, benzoic acid, 4-hydroxy-, hydrazide, p-hydroxybenzoic hydrazide, p-hydroxybenzoyl hydrazine, 4-hydroxy-benzoic acid hydrazide
PubChem CID 1742
IUPAC-Name 4-Hydroxybenzohydrazid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)NN)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxybenzhydrazide
Schmelzpunkt ∼267°C (decomposition)
Menge 100 g
Beilstein 473052
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10255006 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberA12702.22,A12702.14,A12702.36
Chargennummer10242010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/07/2022 Catalog NumberA12702.22,A12702.14,A12702.36
Chargennummer10238576 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA12702.22,A12702.14,A12702.36
ChargennummerH7156A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12702.22,A12702.14,A12702.36
Chargennummer10213031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12702.22,A12702.14,A12702.36
Name des Produkts
4-Hydroxybenzhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >