Learn More
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123-42-2 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
27.74 CHF - 323.61 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 123-42-2
Summenformel C6H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 116.16
MDL-Nummer MFCD00004471
InChI-Schlüssel SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym diacetone alcohol, 4-hydroxy-4-methyl-2-pentanone, diacetonalkohol, diketone alcohol, diacetonalcohol, tyranton, acetonyldimethylcarbinol, diacetone-alcool, pyranton a, 2-methyl-2-pentanol-4-one
PubChem CID 31256
ChEBI CHEBI:55381
IUPAC-Name 4-Hydroxy-4-Methylpentan-2-on
SMILES CC(=O)CC(C)(C)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10626892
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
121482500
250 mL Glasflasche
27.74 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10132490
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
121480010
1 L Glasflasche
47.64 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10225450
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
121480025
2.5 L Glasflasche
89.04 CHF
2.50 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11944861
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
121480100
10 L Plastikeimer
323.61 CHF
10 Liter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon, +99 %, Thermo Scientific Chemicals