Learn More
4'-Hydroxy-3'-Methylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11478457
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4'-Hydroxy-3'-Methylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478457
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11478457
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18540.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 876-02-8 | C9H10O2 | 150.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 876-02-8
Summenformel C9H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 150.18
MDL-Nummer MFCD00002231
InChI-Schlüssel LXBHHIZIQVZGFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4'-hydroxy-3'-methylacetophenone, 4-hydroxy-3-methylacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl ethan-1-one, 4-acetyl-2-methylphenol, ethanone, 1-4-hydroxy-3-methylphenyl, 4-hydroxy-3-methyl acetophenone, 1-4-hydroxy-3-methyl-phenyl-ethanone, 1-acetyl-4-hydroxy-3-methylbenzeneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 70135
SMILES CC(=O)C1=CC=C(O)C(C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Schmelzpunkt 107°C to 109°C
Siedepunkt 175°C (1 mmHg)
Menge 1 g
Beilstein 2041839
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxy-3-Methylphenyl)ethanon
Formelmasse 150.18
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10167789 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/02/2023 Catalog NumberA18540.06,A18540.03,A18540.14
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Hydroxy-3-methylacetophenone
Name des Produkts
4'-Hydroxy-3'-Methylacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >