Learn More
4'-Hydroxy-3'-Methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448653
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4'-Hydroxy-3'-Methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448653
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Artikelnummer. 11448653
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10439.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 498-02-2 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone is used as an inhibitor of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH) oxidase, which is an enzyme responsible for reactive oxygen species production. It is also useful in the treatment of various inflammatory diseases and atherosclerosis. Further, it shows an anti-inflammatory activity and improves endothelial function by reducing oxidative stress. In addition to this, it is used for studying nitric oxide regulated processes in plants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Chloroform, Ether, Heißwasser, Benzol, Ethylacetat und Dimethylsulfoxid. Unlöslich in Petrolether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 498-02-2
Summenformel C9H10O3
Molekulargewicht (g/mol) 166.18
MDL-Nummer MFCD00008747
InChI-Schlüssel DFYRUELUNQRZTB-UHFFFAOYSA-N
Synonym acetovanillone, apocynin, 4'-hydroxy-3'-methoxyacetophenone, 1-4-hydroxy-3-methoxyphenyl ethanone, acetoguaiacone, acetoguaiacon, apocynine, 4-acetyl-2-methoxyphenol, acetovanilone, acetovanyllon
PubChem CID 2214
ChEBI CHEBI:2781
IUPAC-Name 1-(4-Hydroxy-3-Methoxyphenyl)ethanon
SMILES COC1=CC(=CC=C1O)C(C)=O
Especificaciones
Chemischer Name oder Material 4'-Hydroxy-3'-methoxyacetophenone
Schmelzpunkt 112°C to 116°C
Siedepunkt 295°C to 300°C
Menge 50 g
Beilstein 637373
Merck Index 14,741
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,chloroform,ether,hot water,benzene,ethyl acetate and dimethyl sulfoxide. Insoluble in petroleum ether.
Formelmasse 166.18
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253325 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog NumberA10439.18,A10439.30,A10439.36
Chargennummer10248352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA10439.18,A10439.30,A10439.36
ChargennummerT25A040 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10439.18,A10439.30,A10439.36
ChargennummerR04B037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10439.18,A10439.30,A10439.36
ChargennummerG23S021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10439.18,A10439.30,A10439.36
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
4'-Hydroxy-3'-Methoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado