Learn More
4-Fluorstiren, 97+ %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11374719
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Fluorstiren, 97+ %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374719
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Artikelnummer. 11374719
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14775.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
CAS: 405-99-2 | C8H7F | 122.142 g/mol
4-Fluorostyrene, is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluorstiren, ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 - 8 °C. Von Säuren, Basen, Oxidationsmitteln, Halogenen fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 405-99-2
Summenformel C8H7F
Molekulargewicht (g/mol) 122.142
MDL-Nummer MFCD00000361
InChI-Schlüssel JWVTWJNGILGLAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinylbenzene, p-fluorostyrene, benzene, 1-ethenyl-4-fluoro, styrene, p-fluoro, para-fluorostyrene, 1-fluoro-4-vinyl-benzene, 4-fluoro-styrene, acmc-1cszp
PubChem CID 67883
IUPAC-Name 1-ethenyl-4-fluorbenzol
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluorostyrene
Namenshinweis stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Schmelzpunkt -36°C
Dichte 1.024
Siedepunkt 145°C to 148°C
Flammpunkt 26°C (78°F)
Geruch Recognizable
Brechungsindex 1.515
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1634203
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 122.14
Reinheit (%) ≥97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10246288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2023 Catalog NumberA14775.03
Chargennummer10240822 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2022 Catalog NumberA14775.22,A14775.03,A14775.14,A14775.06
Chargennummer10206444 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14775.22,A14775.03,A14775.14,A14775.06
Chargennummer10112443 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14775.22,A14775.03,A14775.14,A14775.06
Chargennummer10130612 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14775.22,A14775.03,A14775.14,A14775.06
Name des Produkts
4-Fluorstiren, 97+ %, stab. mit 0.1 % 4-tert-Butylcatechol, Thermo Scientific Chemicals >