Learn More
4-Fluorpiperidinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309979
1 g, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
CAS: 57395-89-8 | C5H11ClFN | 139.598 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57395-89-8
Summenformel C5H11ClFN
Molekulargewicht (g/mol) 139.598
MDL-Nummer MFCD03452786
InChI-Schlüssel IXENWFQXVCOHAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoropiperidine hydrochloride, 4-fluoropiperidine hcl, 4-fluoropiperidinehydrochloride, acmc-1auoh, 4-fluoro-piperidine hydrochloride, 4-fluoranylpiperidine hydrochloride, piperidine, 4-fluoro-, hydrochloride, 78197-27-0 4-fluoropiperidine hydrochloride
PubChem CID 2759158
IUPAC-Name 4-Fluorpiperidin;hydrochlorid
SMILES C1CNCCC1F.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoropiperidine hydrochloride
Schmelzpunkt 161°C to 163°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 139.6
Reinheit (%) 95%
Name des Produkts
4-Fluorpiperidinhydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >