Learn More
4-Fluorophenylglyoxalhydrat, 98 %, Trockengewichtbasis, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Fluorophenylglyoxal hydrate |
Schmelzpunkt | 84°C to 88°C |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Trockengewicht) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 2354778 |
Formelmasse | 152.13 (Anhydrous) |
Reinheit (%) | 98% |
Name des Produkts
4-Fluorophenylglyoxalhydrat, 98 %, Trockengewichtbasis, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur