Learn More
(4-Fluorphenyl)Methanesulfonylchlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (4-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride |
CAS Min. % | 95.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 208.64 |
Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(4-Fluorphenyl)Methanesulfonylchlorid, ≥95 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur