Learn More
4'-Fluorobutyrophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
152.92 CHF - 468.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 26393-91-9 |
---|---|
Summenformel | C10H11FO |
Molekulargewicht (g/mol) | 166.20 |
MDL-Nummer | MFCD04038305 |
InChI-Schlüssel | MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketone |
PubChem CID | 2782829 |
IUPAC-Name | 1-(4-Fluorphenyl)-2-Methylpropan-1-on |
SMILES | CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11331969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26036.03 |
1 g |
152.92 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11341969
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H26036.06 |
5 g |
468.00 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 10-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
26393-91-9 | |
166.20 | |
MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N | |
2782829 | |
CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1 |
C10H11FO | |
MFCD04038305 | |
1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketone | |
1-(4-Fluorphenyl)-2-Methylpropan-1-on |
Spezifikation
4'-Fluoroisobutyrophenone | |
C10H11FO | |
MFCD04038305 | |
MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N | |
1-(4-Fluorphenyl)-2-Methylpropan-1-on | |
2782829 | |
97% |
26393-91-9 | |
1.498 | |
1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketone | |
CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1 | |
166.20 | |
166.19 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H315-H319-H335
Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen