Learn More
4'-Fluorobutyrophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11331969
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4'-Fluorobutyrophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11331969
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11331969
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H26036.03
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 26393-91-9 | C10H11FO | 166.20 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26393-91-9
Summenformel C10H11FO
Molekulargewicht (g/mol) 166.20
MDL-Nummer MFCD04038305
InChI-Schlüssel MHUVRVXSYXJUPK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-fluorophenyl-2-methylpropan-1-one, 4'-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-1-propanone, 1-4-fluoro-phenyl-2-methyl-propan-1-one, 1-propanone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl, p-fluoroisobutyrophenone, 1-4-fluorophenyl-2-methyl-propan-1-one, acmc-1chy0, isopropyl p-fluorophenyl ketone, p-fluorophenyl isopropyl ketoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 2782829
IUPAC-Name 1-(4-Fluorphenyl)-2-Methylpropan-1-on
SMILES CC(C)C(=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4'-Fluoroisobutyrophenone
Brechungsindex 1.498
Menge 1 g
Formelmasse 166.19
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10183976 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH26036.03,H26036.06
Name des Produkts
4'-Fluorobutyrophenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >