Learn More
4-Fluorbiphenyl, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 324-74-3 | C12H9F | 172.202 g/mol
43.00 CHF - 129.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 324-74-3
Summenformel C12H9F
Molekulargewicht (g/mol) 172.202
MDL-Nummer MFCD00011650
InChI-Schlüssel RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluorobiphenyl, 4-fluoro-1,1'-biphenyl, p-fluorodiphenyl, 4-fluoro-biphenyl, 4-fluorodiphenyl, biphenyl, 4-fluoro, 1,1'-biphenyl, 4-fluoro, para-fluorobiphenyl, 4-fluorophenyl benzene, p-fluorobiphenylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 9461
IUPAC-Name 1-Fluor-4-Phenylbenzol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11307166
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07170.03
1 g
43.00 CHF
1 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11317166
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L07170.06
5 g
129.00 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
Gehäuse H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-304-1
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse DV5291200
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
4-Fluorbiphenyl, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals