Learn More
4-Fluor-DL-α-Phenylglycin, 98+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10139712
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 7292-73-1
Summenformel C8H8FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 169.16
MDL-Nummer MFCD00066444,MFCD00042727
InChI-Schlüssel JKFYKCYQEWQPTM-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-dl-phenylglycine, 4-fluoro-dl-alpha-phenylglycine, dl-4-fluorophenylglycine, amino 4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluorophenylglycine, dl-4-fluorophenyl glycine, amino-4-fluoro-phenyl-acetic acid, dl-alpha-4-fluorophenyl-glycine, benzeneacetic acid, alpha-amino-4-fluoro
PubChem CID 98313
IUPAC-Name 2-amino-2-(4-fluorphenyl)essigsäure
SMILES NC(C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-DL-α-phenylglycine
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4CH(NH2)COOH
Menge 1 g
Formelmasse 169.15
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 4-Fluoro-DL-a-phenylglycine
Name des Produkts
4-Fluor-DL-α-Phenylglycin, 98+%, Thermo Scientific™ >