Learn More
4-Fluor-7-nitrobenzoflurazan, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15483939
Verfügbar ab: 16-07-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Fluor-7-nitrobenzoflurazan, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15483939
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. 15483939
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J61336.MC
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Nützlich für die Aminosäure- und Aminfluoreszenzmarkierung in HPLC
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Chlor-7-ntrobenzofurazan (NBD-Chlorid) wurde in den folgenden Studien verwendet: Synthese von fluoreszierendem Phospholipid-Derivat, NBD-Didecanoylphosphatidyllethanolamin, Synthese von funktionalisiertem Hydroxynaphthoflurazan, Spektralphotometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
CAS 29270-56-2
Schmelzpunkt 53°C to 57°C
Farbe Gelb
Flammpunkt 110°C (230°F)
Summenformel C6H2FN3O3
MDL-Nummer MFCD00010196
Menge 100 mg
Beilstein 1077571
Synonym 4-fluoro-7-nitrobenzofurazan, nbd-f, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5 oxadiazole, 7-fluoro-4-nitrobenzofurazan, 7-fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, 4-fluoro-7-nitrobenz-2-oxa-1,3-diazole, 2,1,3-benzoxadiazole, 4-fluoro-7-nitro, nbd-fluoride, nbd-f cpd, 4-fluoro-7-nitrobenzo c 1,2,5-oxadiazole
Löslichkeitsinformationen It is soluble in DMSO,DMF,CH3OH,CH3CN and CHCl3.
InChI-Schlüssel PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C2=NON=C2C(=C1)F)[N+](=O)[O-]
IUPAC-Name 4-Fluor-7-Nitro-2,1,3-Benzoxadiazol
Molekulargewicht (g/mol) 183.098
PubChem CID 122123
Formelmasse 183.1
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS29J007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/07/2023 Catalog NumberJ61336.MC
ChargennummerS20J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 Catalog NumberJ61336.MC,J61336
ChargennummerW21I015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog NumberJ61336.MC
ChargennummerX04I032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/10/2022 Catalog NumberJ61336.MC
ChargennummerN09E028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberJ61336.MC
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Fluor-7-nitrobenzoflurazan, Thermo Scientific Chemicals >