Learn More
4-Fluor-2-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11438676
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Fluor-2-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438676
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11438676
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16032.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 452-72-2 | C7H7FO | 126.13 g/mol
4-Fluoro-2-methylphenol is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluor-2-methylphenol ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 452-72-2
Summenformel C7H7FO
Molekulargewicht (g/mol) 126.13
MDL-Nummer MFCD00075088
InChI-Schlüssel GKQDDKKGDIVDAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-4-fluorophenol, 4-fluoro-o-cresol, 4-fluoro-2-methyl-phenol, 5-fluoro-2-hydroxytoluene, phenol, 4-fluoro-2-methyl, pubchem1500, acmc-1csjj, 4-fuoro-2-methyl-phenol, 2-methyl-4-fluoro phenol, 4-fluoro-2-methyl phenol
PubChem CID 136295
IUPAC-Name 4-Fluor-2-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Fluoro-2-methylphenol
Schmelzpunkt 32°C to 36°C
Siedepunkt 87°C (14 mmHg)
Flammpunkt 85°C (185°F)
Geruch Phenol-like
Brechungsindex 1.5165
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 2041490
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 126.13
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10217735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/01/2024 ArtikelnummerA16032.14,A16032.06,A16032.22
Chargennummer10061599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16032.14,A16032.06
Chargennummer10141064 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16032.14,A16032.06
Chargennummer10115149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16032.14,A16032.06
Chargennummer10217735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerA16032.14,A16032.06
Name des Produkts
4-Fluor-2-methylphenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >