Learn More
Alfa Aesar™ 4-Ethylcyclohexen-1-Boronsäure, 98 % Artikelnummer.: 15429757
Alfa Aesar™ 4-Ethylcyclohexen-1-Boronsäure, 98 %
Artikelnummer. 15429757
250 mg
Click to view available options
Menge:
250 mg
Artikelnummer. 15429757
Marke: Alfa Aesar™ H52983.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethylcyclohexene-1-boronic acid
CAS 871329-72-5
Summenformel C8H15BO2
MDL-Nummer MFCD07783854
Menge 250 mg
Synonym 4-ethylcyclohex-1-en-1-yl boronic acid, boronic acid,b-4-ethyl-1-cyclohexen-1-yl, 4-ethylcyclohex-1-en-1-ylboronic acid, acmc-209qgf, 4-ethylcyclohexene-1-boronic acid, 4-ethyl cyclohexen-1-ylboronic acid, 4-ethyl-1-cyclohexenyl boronic acid, 4-ethylcyclohexen-1-yl boronic acid
InChI-Schlüssel NCXGOXGWYXCMKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=CCC(CC1)CC)(O)O
IUPAC-Name (4-Ethylcyclohexen-1-yl)boronsäure
Molekulargewicht (g/mol) 154.016
PubChem CID 44886920
Formelmasse 154.02
Reinheit (%) 98%
Name des Produkts
Alfa Aesar™ 4-Ethylcyclohexen-1-Boronsäure, 98 % >