Learn More
4-Ethoxyphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10057034
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 3460-49-9
Summenformel C9H9NOS
Molekulargewicht (g/mol) 179.237
InChI-Schlüssel REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
PubChem CID 77006
IUPAC-Name 1-Ethoxy-4-Isothiocyanatobenzol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 179.24
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Ethoxyphenylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™ >