Learn More
4-Ethoxycarbonylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10476462
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Ethoxycarbonylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10476462 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
1 g, Glasflasche, 1 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10476462
Marke: Thermo Scientific Acros 367790010
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4334-88-7 | C9H11BO4 | 193.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4334-88-7
Summenformel C9H11BO4
Molekulargewicht (g/mol) 193.99
MDL-Nummer MFCD02179441
InChI-Schlüssel ZLNFACCFYUFTLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-ethoxycarbonylphenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenylboronic acid, 4-ethoxycarbonyl phenyl boronic acid, 4-ethoxycarbonyl benzeneboronic acid, 4-ethoxycarbonylbenzeneboronic acid, ethyl 4-boronobenzoate, p-ethoxycarbonylphenylboronic acid, ethyl 4-dihydroxyboranyl benzoate, 4-carbethoxyphenylboronic acid, benzoic acid, 4-borono-, 1-ethyl ester
PubChem CID 2734350
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 184°C to 189°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
IUPAC-Name (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronsäure
Formelmasse 193.99
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Ethoxycarbonylphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-Ethoxycarbonylphenylboronsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >