Learn More
4'-Ethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
4'-Ethoxyacetophenone is used to produce 4-(4-ethoxy-phenyl)-thiazol-2-ylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4′-Ethoxyacetophenon wird zur Herstellung von 4-(4-Ethoxy-phenyl)-Thiazol-2-ylamin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Wasser (791.1 mg/l).
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
4′-Ethoxyacetophenon wird zur Herstellung von 4-(4-Ethoxy-phenyl)-Thiazol-2-ylamin verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Wasser (791.1 mg/l).
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4'-Ethoxyacetophenone |
Schmelzpunkt | 35°C to 38°C |
Siedepunkt | 145°C to 146°C (13 mmHg) |
Flammpunkt | 134°C (273°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 636783 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in alcohol,water(791.1mg/L). |
Formelmasse | 164.2 |
Reinheit (%) | 98% |
Name des Produkts
4'-Ethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur