Learn More
4-Epi-anhydrochlortetracyclin Hydrochlorid, kann als sek. Standard verwendet werden, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10308960
4-Epi-anhydrochlortetracyclin Hydrochlorid, kann als sek. Standard verwendet werden, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10308960
500 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10308960
Marke: Thermo Scientific Acros 268225000
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 158018-53-2
Summenformel C22H21ClN2O7·HCl
Molekulargewicht (g/mol) 497.33
MDL-Nummer MFCD00143313
InChI-Schlüssel ISGAAFMBTIWTEU-PXAZKYFKSA-N
Synonym 4-epianhydrochlortetracycline hydrochloride, 4-epianhydrochlortetracycline hcl, epianhydrochlortetracycline hydrochloride, 2z,4r,4as,12as-2-amino hydroxy methylidene-7-chloro-4-dimethylamino-10,11,12a-trihydroxy-6-methyl-4a,5-dihydro-4h-tetracene-1,3,12-trione hydrochloride, 4r,4as,12ar-7-chloro-4-dimethylamino-1,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-3,4,4a,5,12,12a-hexahydrotetracene-2-carboxamide-hydrogen chloride 1/1, 4r,4as,12as-7-chloro-4-dimethylamino-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-4a,5-dihydro-4h-tetracene-2-carboxamide hydrochloride, 4r-4, a,4a, a,12a, a-7-chloro-4-dimethylamino-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 54710413
IUPAC-Name (4R,4aS,12aR)-7-Chlor-4-(dimethylamino)-1,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-3,12-dioxo-4a,5-dihydro-4H-tetracen-2-carboxamid; HydrochloridMehr anzeigenWeniger anzeigen
SMILES CC1=C2CC3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C(C=CC(=C14)Cl)O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Namenshinweis Can be used as secondary standard
Schmelzpunkt 222.0°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 80% min. (as is,calculated)
Verpackung Glasflasche
Menge 500 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 10g/L. Other solubilities: 29g/L methanol
Formelmasse 497.33
Reinheit (%) ≥97.0% Total Base (on anhydrous substance), ≥80 wt% (as is, calculated) (HPLC)
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0423145 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Catalog Number268221000,268225000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Epianhydrochlortetracycline hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361d-Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-Epi-anhydrochlortetracyclin Hydrochlorid, kann als sek. Standard verwendet werden, Thermo Scientific Chemicals >