Learn More
WTW™ TetraCon DU/TH Leitfähigkeits-Durchfluß- meßzelle mit integriertem Temperaturfühler
Durchflussmesszellen von WTW für mittlere und hohe Leitfähigkeit eignen sich für umfangreiche Messreihen im Labor, aber auch für die Wartung und Messung von Reinigungslösungen in speziellen Systemen.
Marke: WTW™ 301254
940.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Leitfähigkeitszellen | |
pH-Elektrode | |
Mit integriertem PT-Temperaturfühler |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ TetraCon DU/TH Leitfähigkeits-Durchfluß- meßzelle mit integriertem Temperaturfühler > Integrierter Temperatursensor; Zellkonstante: 0.778 cm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur