Learn More
4-Dimethylaminozimtaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11416446
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Dimethylaminozimtaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11416446
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11416446
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24741.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 6203-18-5 | C11H13NO | 175.231 g/mol
4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde is a reagent used in the assay of apotryptophanase and tryptophanase. It has been used in a chromogenic method for quantifying proanthocyandines in cranberry powder.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-(dimethylamino)cinnamaldehyd ist ein Reagenz, das für den Assay von Apotryptophanase und Tryptophanase verwendet wird. Es wurde in einer chromogenen Methode zur Quantifizierung von Proanthocyandinen in Cranberry-Pulver verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Ethanol, Dioxan.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Bei -20 °C lagern. Dunkel lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Luft, Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6203-18-5
Summenformel C11H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 175.231
MDL-Nummer MFCD00007002
InChI-Schlüssel RUKJCCIJLIMGEP-ONEGZZNKSA-N
Synonym 4-dimethylamino cinnamaldehyde, 4-dimethylaminocinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamaldehyde, 3-4-dimethylamino phenyl acrylaldehyde, 4-dimethylcinnamaldehyde, p-dimethylaminocinnamic aldehyde, p-dimethylamino cinnamaldehyde, cinnamaldehyde, p-dimethylamino, unii-9rsi7wz9f0, dmaca reagent
PubChem CID 5284506
IUPAC-Name (E)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]prop-2-enal
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C=CC=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Dimethylaminocinnamaldehyde
Schmelzpunkt 137°C to 144°C
Menge 25 g
Beilstein 972369
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform,ethanol,dioxane.
Formelmasse 175.23
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10254799 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog NumberB24741.14,B24741.06
Chargennummer10249448 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog NumberB24741.14,B24741.06
Chargennummer10245073 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2022 Catalog NumberB24741.14,B24741.06
Chargennummer10245074 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/12/2022 Catalog NumberB24741.14,B24741.06
Chargennummer10244839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2022 Catalog NumberB24741.14,B24741.06
Name des Produkts
4-Dimethylaminozimtaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >