Learn More
4-(Cyclopropylamino)Benzonitril, 98 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15487798
4-(Cyclopropylamino)Benzonitril, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15487798
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15487798
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61284.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1019607-55-6
Summenformel C10H10N2
Molekulargewicht (g/mol) 158.204
InChI-Schlüssel SHZXUUVOVQTNCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-cyclopropylamino benzonitrile, acmc-2097xs
PubChem CID 28411077
IUPAC-Name 4-(Cyclopropylamino)benzonitril
SMILES C1CC1NC2=CC=C(C=C2)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Cyclopropylamino)benzonitrile
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3439
Formelmasse 158.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-(Cyclopropylamino)Benzonitril, 98 %, Thermo Scientific™ >