Learn More
4-Cyanophenyl4-n-Hexylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11450647
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Cyanophenyl4-n-Hexylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450647
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11450647
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22471.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 50793-85-6 | C20H21NO2 | 307.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50793-85-6
Summenformel C20H21NO2
Molekulargewicht (g/mol) 307.39
MDL-Nummer MFCD00600506
InChI-Schlüssel DEUWEGPRKHPNKB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-hexyl-, 4-cyanophenyl ester, 4-cyanophenyl 4-n-hexylbenzoate, p-cyanophenyl p-hexylbenzoate, 4-cyanophenyl 4-hexylbenzoate, 4-hexylbenzoic acid 4-cyanophenyl, 4-n-hexylbenzoic acid 4-cyanophenyl ester
PubChem CID 170907
IUPAC-Name (4-Cyanophenyl)-4-hexylbenzoat
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)OC1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyanophenyl 4-n-hexylbenzoate
Schmelzpunkt 44°C to 47°C
Menge 5 g
Formelmasse 307.39
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10187989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 ArtikelnummerB22471.03,B22471.06
Chargennummer10187989 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB22471.03,B22471.06
Chargennummer81201014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB22471.03,B22471.06
ChargennummerU04A008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 ArtikelnummerB22471.03,B22471.06
Name des Produkts
4-Cyanophenyl4-n-Hexylbenzoat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >