Learn More
4-Cyano-L-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15460329
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Cyano-L-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15460329
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15460329
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63572.MD
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 167479-78-9 | C10H10N2O2 | 190.202 g/mol
4-Cyano-L-phenylalanine used as a intermediate in organic synthesis, pharmaceutical, chemical research and biochemical application.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Cyano-L-Phenylalanin als Zwischenprodukt in der organischen Synthese, in der pharmazeutischen, chemischen Forschung und biochemischen Anwendung.
Löslichkeit
Schwer löslich in Wasser.
Hinweise
Im Tiefkühlgerät bei (-20 °C) lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 167479-78-9
Summenformel C10H10N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 190.202
MDL-Nummer MFCD00270363
InChI-Schlüssel KWIPUXXIFQQMKN-VIFPVBQESA-N
Synonym l-4-cyanophenylalanine, 4-cyano-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, h-phe 4-cn-oh, 2s-2-amino-3-4-cyanophenyl propanoic acid, 4-cyanophenylalanine, s-2-amino-3-4-cyanophenyl propionic acid, d-4-cn-phe-oh
PubChem CID 1501865
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-cyanophenyl)propansäure
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(C(=O)O)N)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Cyano-L-phenylalanine
UN-Nummer UN3439
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Menge 250 mg
Formelmasse 190.2
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest
Name des Produkts
4-Cyano-L-Phenylalanin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >