Learn More
4-Chlorpyridinhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469160
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Chlorpyridinhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7022729
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11469160
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15628.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7379-35-3 | C5H5Cl2N | 150.00 g/mol
It is employed as a catalyst in the synthesis of fluorazone derivatives by one-pot pyrrolation/cyclization of anthranilic acids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als Katalysator bei der Synthese von Fluorazonderivaten durch Eintopfpyrroplation/Cyclisierung von Anthranilsäuren eingesetzt.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7379-35-3
Summenformel C5H5Cl2N
Molekulargewicht (g/mol) 150.00
MDL-Nummer MFCD00012829
InChI-Schlüssel XGAFCCUNHIMIRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloropyridine hydrochloride, 4-chloropyridine hcl, 4-chloropyridinium chloride, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride, 4-chloro-pyridine hydrochloride, ccris 1716, pyridine, 4-chloro-, hydrochloride 1:1, 4-chloropyridine, chloride, 4-chloropyridinehydrochloride, 4-chloropyrodine hydrochloride
PubChem CID 81852
IUPAC-Name 4-Chlorpyridinhydrochlorid
SMILES [H+].[Cl-].ClC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloropyridine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼210°C (sublimation)
pH 2
Flammpunkt 198°C (388°F)
Geruch Schwach
Menge 5 g
Beilstein 3684904
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 150.01
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10240173 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/04/2022 Catalog NumberA15628.22,A15628.06,A15628.14
Chargennummer10156436 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15628.22,A15628.06,A15628.14
Chargennummer10190701 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15628.22,A15628.06,A15628.14
Chargennummer10137599 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15628.22,A15628.06,A15628.14
Chargennummer10160792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA15628.22,A15628.06,A15628.14
Name des Produkts
4-Chlorpyridinhydrochlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >