Learn More
4-Chlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314749
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Chlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314749
100 g, 100 Gramm
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11314749
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A15602.22
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 106-48-9 | C6H5ClO | 128.555 g/mol
It is used as main raw material of compounding for medicine, dye, plastic and other industries. 4-Chlorophenol was used in visible-light-induced degradation of 4-chlorophenol in aqueous suspension of pure TiO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Hauptrohstoff bei der Herstellung von Medizinprodukten, Farbstoffen, Kunststoffen und in anderen Branchen verwendet. 4-Chlorphenol wurde bei der durch sichtbares Licht induzierten Degradation von 4-Chlorphenol in wässriger Suspension aus reinem TiO2 verwendet.
Löslichkeit
In Wasser löslich (27 g/l).
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-48-9
Summenformel C6H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 128.555
MDL-Nummer MFCD00002318
InChI-Schlüssel WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
PubChem CID 4684
ChEBI CHEBI:28078
IUPAC-Name 4-Chlorphenol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorophenol
Schmelzpunkt 39°C to 43°C
Dichte 1.306
Siedepunkt 217°C to 220°C
Flammpunkt 115°C (239°F)
Geruch Phenol-like
Menge 100 g
UN-Nummer UN2020
Beilstein 507004
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,2154
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (27g/L).
Formelmasse 128.56
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorophenol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Chlorophenol
Name des Produkts
4-Chlorphenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >