Learn More
4-Chlormandelsäure 95 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10135792
4-Chlormandelsäure 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10135792 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Glasflasche, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10135792
Marke: Thermo Scientific Acros 386750250
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 492-86-4
MDL-Nummer MFCD00042724
InChI-Schlüssel BWSFWXSSALIZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloromandelic acid, 2-4-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-chloromandelic acid, p-chloro mandelic acid, 4-chloro-dl-mandelic acid, 4-chloromandelic acid, pract., benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-hydroxy, dl-4-chloromandelic acid, mandelic acid, p-chloro, 4-chlorophenyl hydroxy acetic acid
PubChem CID 10299
IUPAC-Name 2-(4-chlorphenyl)-2-hydroxyessigsäure
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloromandelic acid
Schmelzpunkt 115.0°C to 120.0°C
CAS Min. % 94.0
Farbe Weiß bis gelb
CAS Max. % 100.0
Menge 25 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Summenformel C8H7ClO3
Strukturformel ClC6H4CH(OH)COOH
Molekulargewicht (g/mol) 186.59
Formelmasse 186.59
Reinheit (%) 95%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloromandelic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-Chlormandelsäure 95 %, Thermo Scientific™ >