Learn More
4-Chlorozimtsäure, überwiegend trans 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10617062
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Chlorozimtsäure, überwiegend trans 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10617062 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10617062
Marke: Thermo Scientific Acros 108940250
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1615-02-7 | C9H7ClO2 | 182.60 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1615-02-7
Summenformel C9H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 182.60
MDL-Nummer MFCD00004396
InChI-Schlüssel GXLIFJYFGMHYDY-ZZXKWVIFSA-N
Synonym 4-chlorocinnamic acid, p-chlorocinnamic acid, 3-4-chlorophenyl acrylic acid, trans-4-chlorocinnamic acid, 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoic acid, e-p-chlorocinnamic acid, cinnamic acid, p-chloro, trans-p-chlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-4-chlorophenyl, 3-p-chlorophenyl acrylic acidMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 637797
ChEBI CHEBI:61116
IUPAC-Name (E)-3-(4-Chlorphenyl)prop-2-ensäure
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorocinnamic acid
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 246°C to 250°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel ClC6H4CH=CHCO2H
Menge 25 g
Beilstein 09, 594
Formelmasse 182.61
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feines Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/03/2024 Catalog Number108941000,108940250
ChargennummerA0432795 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog Number108941000,108940250
ChargennummerA0399953 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number108941000,108940250
ChargennummerA0147036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number108941000,108940250
ChargennummerA0425391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2021 Catalog Number108941000,108940250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chlorocinnamic acid, predominantly trans
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
Name des Produkts
4-Chlorozimtsäure, überwiegend trans 99 %, Thermo Scientific Chemicals >