Learn More
4-Chlorbenzylzinkchlorid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15415375
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Chlorbenzylzinkchlorid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415375
50 mL
Click to view available options
Menge:
50 mL
Artikelnummer. 15415375
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H58532.AD
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
4-Chlorbenzylzinkchlorid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich, von Luft fernhalten. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chlorobenzylzinc chloride
Namenshinweis Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 149923-10-4
Dichte 0.96
Menge 50 mL
Summenformel C7H6Cl2Zn
MDL-Nummer MFCD01319882
UN-Nummer UN3399
Synonym 4-chlorobenzylzinc chloride solution, 4-chlorobenzylzinc chloride, chloro 4-chlorophenyl methyl zinc, 4-chlorobenzylzinc chloride solution, 0.5 m in thf, 4-chlorobenzylzinc chloride 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-chlorobenzylzinc chloride, 0.5m in thf, packaged under arg, 4-chlorobenzylzinc chloride,0.5m soluti onin tetrahydrofuran, 4-chlorobenzylzinc chloride, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Löslichkeitsinformationen Reacts with water.
InChI-Schlüssel GIUOJMHOGPURPS-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Zn+].[CH2-]C1=CC=C(Cl)C=C1
IUPAC-Name 1-chlor-4-methanidylbenzol;chlorzink(1+)
Molekulargewicht (g/mol) 226.41
PubChem CID 3451123
Formelmasse 226.41
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU01I010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2022 Catalog NumberH58532.AD
ChargennummerX01G022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH58532.AD
ChargennummerN12F050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH58532.AD
ChargennummerD20Y007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberH58532.AD
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Chlorbenzylzinkchlorid, 0.5 M in THF, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals >