Learn More
4-Chlorbenzylbromid 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 622-95-7 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
55.98 CHF - 513.56 CHF
Chemical Identifiers
CAS 622-95-7
Summenformel C7H6BrCl
Molekulargewicht (g/mol) 205.48
MDL-Nummer MFCD00040714
InChI-Schlüssel KQNBRMUBPRGXSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-chlorobenzene, p-chlorobenzyl bromide, 4-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro, alpha-bromo-4-chlorotoluene, 4cbb, p-chlorobenzylbromide, 4-chloro-benzylbromide
PubChem CID 69329
IUPAC-Name 1-(Brommethyl)-4-Chlorbenzol
SMILES ClC1=CC=C(CBr)C=C1
View More Specs
Products 3
Product Code Brand Menge Verpackung Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Menge Verpackung Price Quantity & Availability  
10025603
SDS View Documents
Thermo Scientific Acros
391710050
5 g Glasflasche
55.98 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Add to basket
10519623
SDS View Documents
Thermo Scientific Acros
391710250
25 g Glasflasche
173.87 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Add to basket
10699004
SDS View Documents
Thermo Scientific Acros
391711000
100 g Glasflasche
513.56 CHF
100 Gramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Add to basket
Description
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Show More
Videos
Safety and Handling
Show More
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
4-Chlorbenzylbromid 98 %, Thermo Scientific Chemicals