Learn More
4-Chlorobenzaldehyd, 98.5+%, Thermo Scientific Chemicals
31.76 CHF - 345.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 104-88-1
Summenformel C7H5ClO
Molekulargewicht (g/mol) 140.57
InChI-Schlüssel AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z
PubChem CID 7726
ChEBI CHEBI:28105
IUPAC-Name 4-Chlorbenzaldehyd
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10357560
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
150441000
100 g Glasflasche
31.76 CHF
100 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10397700
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
150442500
250 g Glasflasche
42.33 CHF
250 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10523701
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
150440010
1 kg Glasflasche
110.55 CHF
1 Kilogramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11944801
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
150440050
5 kg Plastikeimer Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
4-Chlorobenzaldehyd, 98.5+%, Thermo Scientific Chemicals