Learn More
4-Chloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10080740
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Chloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10080740
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10080740
Marke: Thermo Scientific Acros 108590050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106-47-8
Summenformel C6H6ClN
Molekulargewicht (g/mol) 127.57
MDL-Nummer MFCD00007835
InChI-Schlüssel QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chloroaniline, 4-chlorobenzenamine, p-chloraniline, benzenamine, 4-chloro, p-chlorophenylamine, 4-chlorophenylamine, para-chloroaniline, 1-amino-4-chlorobenzene, p-aminochlorobenzene, 4-aminochlorobenzene
PubChem CID 7812
ChEBI CHEBI:20331
IUPAC-Name 4-Chloranilin
SMILES C1=CC(=CC=C1N)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloroaniline
Schmelzpunkt 68.0°C to 72.0°C
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
Farbe Beige bis braun-lila
CAS Max. % 100.0
Siedepunkt 232.0°C
Menge 5 g
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Kristalliner Feststoff
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Strukturformel ClC6H4NH2
Viskosität 1.2 mPa.s (90°C)
Beilstein 12,607
Merck Index 15,2118
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 3g/L in water (20°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol, ether, acetone and, carbon disulfide
Formelmasse 127.57
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0462016 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/05/2024 Catalog Number108590050,108595000,108590010,108591000
ChargennummerA0451193 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog Number108590050,108595000,108590010,108591000
ChargennummerA0442675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number108590051,108590050,108595000,108590010,108591000
ChargennummerA0393977 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number108590051,108590050,108595000,108590010,108591000
ChargennummerA0417923 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2022 Catalog Number108590051,108590050,108595000,108590010,108591000
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Karzinogenität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Name des Produkts
4-Chloranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >