Learn More
4-Chlor-7-Methylthieno[3,2-d]Pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 10543032
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Chlor-7-Methylthieno[3,2-d]Pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10543032
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Artikelnummer. 10543032
Marke: Thermo Scientific Maybridge GK01634DA
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Chemische Identifikatoren
CAS 175137-21-0
Summenformel C7H5ClN2S
Molekulargewicht (g/mol) 184.64
MDL-Nummer MFCD00205202
InChI-Schlüssel IYJDOVYAFDVIDB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777586
IUPAC-Name 4-Chlor-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidin
SMILES CC1=CSC2=C(Cl)N=CN=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-7-methylthieno[3, 2-d]pyrimidine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 4-chloro-7-methylthieno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl, 4-chloro-7-methylthiopheno 3,2-d pyrimidine, thieno 3,2-d pyrimidine,4-chloro-7-methyl, pubchem23125, 4-chloro-7-methyl thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methyl-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloranyl-7-methyl-thieno 3,2-d pyrimidine, 4-chloro-7-methylthieno 2,3-d pyrimidine
Formelmasse 184.65
Reinheit (%) 97%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Chlor-7-Methylthieno[3,2-d]Pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™ >