Learn More
4-Chlor-5-(2-thienyl)-thieno-[2,3-d]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-Chloro-5-(2-thienyl)thieno[2, 3-d]pyrimidine |
CAS Min. % | 94.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 10 g |
IUPAC-Name | 4-Chlor-5-Thiophen-2-ylthieno[2,3-d]Pyrimidin |
Formelmasse | 252.75 |
Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Chlor-5-(2-thienyl)-thieno-[2,3-d]-pyrimidin, 97 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur