Learn More
4-Chlor-3-methylphenol 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
28.55 CHF - 77.40 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 59-50-7
Summenformel C7H7ClO
Molekulargewicht (g/mol) 142.58
MDL-Nummer MFCD00002323
InChI-Schlüssel CFKMVGJGLGKFKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorocresol, 4-chloro-m-cresol, baktol, parol, p-chloro-m-cresol, ottafact, phenol, 4-chloro-3-methyl, 4-chloro-3-cresol, candaseptic, baktolan
PubChem CID 1732
ChEBI CHEBI:34395
IUPAC-Name 4-Chlor-3-Methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10448250
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
109480050
5 g
28.55 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10590001
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
109481000
100 g
38.05 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10162420
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
109485000
500 g
77.40 CHF
500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
4-Chlor-3-methylphenol 99+ %, Thermo Scientific Chemicals