Learn More
4-Chlor-3-Cyanobenzolboronsäure, 98%, Thermo Scientific™ Artikelnummer.: 15499767
4-Chlor-3-Cyanobenzolboronsäure, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499767
250 mg, 250 Milligramm
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 15499767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53001.MD
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 871332-95-5
Summenformel C7H5BClNO2
Molekulargewicht (g/mol) 181.38
MDL-Nummer MFCD08056360
InChI-Schlüssel PRPLADNLEYNYFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-3-cyanophenyl boronic acid, 5-borono-2-chlorobenzonitrile, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid, 4-chloro-3-cyano-phenyl boronic acid, 4-chloro-3-cyanophenylboronicacid, pubchem17104, acmc-209qho, ksc447q0n, 4-chloro-3-cyanobenzeneboronic acid 97+%
PubChem CID 44119831
IUPAC-Name (4-Chlor-3-cyanphenyl)boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(C#N)=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-3-cyanobenzeneboronic acid
Schmelzpunkt 300°C to 304°C
Menge 250 mg
Formelmasse 181.39
Reinheit (%) 98%
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Chlor-3-Cyanobenzolboronsäure, 98%, Thermo Scientific™ >