Learn More
4-Chlor-2-Nitrophenol, 98 %, enthält bis zu ca. 10 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11413667
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Chlor-2-Nitrophenol, 98 %, enthält bis zu ca. 10 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413667
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11413667
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18150.14
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-64-5
Summenformel C6H4ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 173.55
MDL-Nummer MFCD00007113
InChI-Schlüssel NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-nitro-4-chlorophenol, phenol, 4-chloro-2-nitro, unii-438lq62wnh, 4-chloro-2-nitro-phenol, 4-chloro-6-nitrophenol, acmc-209r2b, 5-chloro-2-hydroxynitrobenzene, 4-chloro-2-nitrophenol
PubChem CID 6980
IUPAC-Name 4-Chlor-2-nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-2-nitrophenol
Schmelzpunkt 85°C to 88°C
Hinweise zum Prozentgehalt Kann bis zu ≈10 % Wasser enthalten
Menge 25 g
Beilstein 2048031
Formelmasse 173.56
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250860 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA18150.14
Chargennummer10248881 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2023 Catalog NumberA18150.14,A18150.36,A18150.22
Chargennummer10248728 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberA18150.14,A18150.36,A18150.22
Chargennummer10229735 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18150.14,A18150.36,A18150.22
ChargennummerE6993A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA18150.14,A18150.36,A18150.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-nitrophenol, 98%, contains up to ca 10% water
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Chloro-2-nitrophenol
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
4-Chlor-2-Nitrophenol, 98 %, enthält bis zu ca. 10 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals >