Learn More
4-Chlor-2-Nitroanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10167753
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-63-4
Summenformel C6H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 172.57
MDL-Nummer MFCD00007836
InChI-Schlüssel PBGKNXWGYQPUJK-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzenamine, 4-chloro-2-nitro, p-chloro-o-nitroaniline, pcon, 2-nitro-4-chloroaniline, red salt nbgl, devol red f, devol red salt f, red base ciba vi, red base irga vi, red salt ciba vi
PubChem CID 6979
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Nitroanilin
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-chloro-2-nitroaniline
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 115°C to 119°C
Farbe Orange
Flammpunkt 191°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel ClC6H3(NO2)NH2
Menge 100 g
Beilstein 12, 729
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in methanol and ether
Formelmasse 172.57
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Chloro-2-nitroaniline
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
4-Chlor-2-Nitroanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >