Learn More
4-Chlor-2-Methoxyphenol, 99 %, Thermo Scientific™™
55.75 CHF - 113.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 16766-30-6
Summenformel C7H7ClO2
Molekulargewicht (g/mol) 158.58
MDL-Nummer MFCD00070774
InChI-Schlüssel FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 28050
IUPAC-Name 4-Chlor-2-Methoxyphenol
SMILES COC1=CC(Cl)=CC=C1O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10099932
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
294110050
5 g Glasflasche
55.75 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10081751
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
294110100
10 g Glasflasche
113.00 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-06-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
4-Chlor-2-Methoxyphenol, 99 %, Thermo Scientific™™