Learn More
4-Chlor-1,8-Naphthalanhydrid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397465
500 g, 500 Gramm
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
CAS: 4053-08-1 | C12H5ClO3 | 232.62 g/mol
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride is used in dyes and pigments. It is also used in agrochemical, pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Chlor-1,8-Naphthalanhydrid wird in Farbstoffen und Pigmenten verwendet. Wird auch in agrochemischen, pharmazeutischen Produkten verwendet.
Löslichkeit
Es hydrolysiert in Wasser.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Bei 4 °C lagern. Von Feuchtigkeit fernhalten. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Wasser, starken Basen, starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4053-08-1
Summenformel C12H5ClO3
Molekulargewicht (g/mol) 232.62
MDL-Nummer MFCD00006928
InChI-Schlüssel UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name [(3aR,5aS,8aS)-2,2,7,7-Tetramethyl-5,5a,8a,8b-Tetrahydro-3aH-Di[1,3]Dioxol[4,5-a
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
Schmelzpunkt 208°C to 214°C
Menge 500 g
Beilstein 178072
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Synonym 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-d-galactose, 1,2:3,4-di-o-isopropylidene-, a-d-galactopyranose, 1,2:3,4-bis-o-1-methylethylidene-, 1s,6r,9s-4,4,11,11-tetramethyl-3,5,7,10,12-pentaoxatricyclo 7.3.0.0 2 ,? dodecan-8-yl methanol
Löslichkeitsinformationen Hydrolyzes in water.
SMILES ClC1=C2C=CC=C3C(=O)OC(=O)C(C=C1)=C23
PubChem CID 70793572
Formelmasse 232.63
Reinheit (%) 94%
Name des Produkts
4-Chlor-1,8-Naphthalanhydrid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >