Learn More
Applied Biosystems™ 3130/3100-Avant Genetic Analyzer 4-Capillary Array, 50 cm
Für Fragmentanalyse und Sequenzierung. 100 Durchläufe pro Array.
Marke: Applied Biosystems™ 4333466
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dies ist ein 4-Kapillararray (intern unbeschichtet) für den 3130 und 3100 Avant™ Genanalysator.Bestellinformation
Je
Spezifikation
Store the array at ambient temperature. For details about storing the capillary array on and off the instrument, please refer to your genetic analyzer's maintenance, troubleshooting and reference guide. We guarantee the performance of the 3130 Capillary arrays up to 100 runs and within 1 year of purchase. |
|
50 cm | |
3100-Avant Genanalysator, 3130 Genanalysator | |
165 min | |
Raumtemperatur |
3130XL/3100 Genanalysator 16-Kapillararray, 50 cm Kapillarlänge, 61cm x 50 μm Innendurchmesser Kapillare, 165 Minuten Laufzeit, Verwendung für kurze Fragmentierungsanalyse, Raumtemperatur | |
Sequenzierung, Fragmentanalyse | |
Avant™ | |
Genanalysator |
User Guide: DNA Fragment Analysis by Capillary Electrophoresis (English)
Version: B
DateigrößeVersion: 5.5 MB
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ 3130/3100-Avant Genetic Analyzer 4-Capillary Array, 50 cm > 50 Cm Kapillarlänge
Nur für Forschungszwecke
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur