Learn More
4-(Brommethyl)pyridinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10306354
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(Brommethyl)pyridinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10306354
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 10306354
Marke: Thermo Scientific Acros 397330250
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73870-24-3
Summenformel C6H7Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 252.94
MDL-Nummer MFCD01863545
InChI-Schlüssel VAJUUDUWDNCECT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl pyridine hydrobromide, 4-bromomethylpyridine hydrobromide, 4-bromomethyl-pyridine hydrobromide, 4-pyridylmethyl bromide hydrobromide, pyridine, 4-bromomethyl-, hydrobromide, 4-bromomethyl pyridine, bromide, 4-bromomethyl-pyridine, 4-bromomethyl pyridinium bromide, acmc-1bbrwMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 12752219
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)-pyridin;Hydrobromid
SMILES [H+].[Br-].BrCC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Schmelzpunkt 189.0°C to 192.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Formelmasse 252.93
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0425981 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number397330050,397330250
ChargennummerA0412033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number397330050,397330250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-(Brommethyl)pyridinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >