Learn More
4-(Brommethyl)pyridinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10255054
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-(Brommethyl)pyridinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255054 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10255054
Marke: Thermo Scientific Acros 397330050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 73870-24-3 | C6H7Br2N | 252.94 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73870-24-3
Summenformel C6H7Br2N
Molekulargewicht (g/mol) 252.94
MDL-Nummer MFCD01863545
InChI-Schlüssel VAJUUDUWDNCECT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromomethyl pyridine hydrobromide, 4-bromomethylpyridine hydrobromide, 4-bromomethyl-pyridine hydrobromide, 4-pyridylmethyl bromide hydrobromide, pyridine, 4-bromomethyl-, hydrobromide, 4-bromomethyl pyridine, bromide, 4-bromomethyl-pyridine, 4-bromomethyl pyridinium bromide, acmc-1bbrw
PubChem CID 12752219
IUPAC-Name 4-(Brommethyl)-pyridin;Hydrobromid
SMILES [H+].[Br-].BrCC1=CC=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Schmelzpunkt 189.0°C to 192.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Formelmasse 252.93
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
4-(Brommethyl)pyridinhydrobromid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >