Learn More
(4-Brombutoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11427157
Zum Warenkorb hinzufügen
(4-Brombutoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427157
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11427157
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A14956.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1200-03-9 | C10H13BrO | 229.12 g/mol
(4-Bromobutoxy)benzene is used to produce 5-phenoxy-valeric acid with carbon dioxide and reagent Mg.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(4-Brombutoxy)benzol wird zur Herstellung von 5-Phenoxy-Valeriansäure mit Kohlendioxid und Reagenz Mg verwendet.
Löslichkeit
Nicht wasserlöslich.
Hinweise
Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1200-03-9
Summenformel C10H13BrO
Molekulargewicht (g/mol) 229.12
MDL-Nummer MFCD00000262
InChI-Schlüssel QBLISOIWPZSVIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromobutoxy benzene, 4-phenoxybutyl bromide, 4-bromobutyl phenyl ether, benzene, 4-bromobutoxy, 1-bromo-4-phenoxybutane, phenoxybutyl bromide, 4-phenoxybutylbromide, benzene, bromobutoxy, 4-bromo-1-phenoxybutane, 4-brombutoxy benzol
PubChem CID 70986
IUPAC-Name 4-Brombutoxybenzol
SMILES BrCCCCOC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (4-Bromobutoxy)benzene
Schmelzpunkt 40°C to 43°C
Siedepunkt 153°C to 154°C (18 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Geruchsneutral
Menge 5 g
Beilstein 2044374
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 229.12
Reinheit (%) 97%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10218061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog NumberA14956.06,A14956.14,A14956.22
Chargennummer10181093 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14956.06,A14956.14,A14956.22
Chargennummer10180254 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14956.06,A14956.14,A14956.22
Chargennummer10218061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA14956.06,A14956.14,A14956.22
Name des Produkts
(4-Brombutoxy)benzol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >