Learn More
4-Brom-7-Azaindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15432699
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
4-Brom-7-Azaindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15432699
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15432699
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H66114.06
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 348640-06-2 | C7H5BrN2 | 197.035 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348640-06-2
Summenformel C7H5BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 197.035
MDL-Nummer MFCD08272233
InChI-Schlüssel LEZHTYOQWQEBLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromo-7-azaindole, 4-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 4-bromo, 4-bromo-7-azaindol, 4-bromo-1h-pyrrolo-2,3 pyridine, pubchem14706, 4-bromo-7-aza-1h-indole, ksc497k7l
PubChem CID 22273643
IUPAC-Name 4-Brom-1H-pyrrolo[2,3-b]Pyridin
SMILES C1=CNC2=NC=CC(=C21)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Bromo-7-azaindole
Schmelzpunkt 178°C to 183°C
Farbe Gelb bis orange
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 9695211
Formelmasse 197.04
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR08B018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberH66114.03,H66114.06
ChargennummerU04G048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2021 Catalog NumberH66114.03,H66114.06
Name des Produkts
4-Brom-7-Azaindol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >